Imprimer
Tungstate de disodium dihydraté ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
28195.238EA 260 EUR
28195.238 28195.460
Tungstate de disodium dihydraté ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Tungstate de disodium dihydraté
Ce produit convient pour la réaction de Folin.
Formule: Na₂WO₄·2H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149190
Numéro CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Indice Merck: 12,08847
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm