Imprimer
Tungstate de disodium dihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium wolframate à 2 molécules d'eau
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
1.06673.0250EA 258 EUR
1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
Tungstate de disodium dihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Tungstate de disodium dihydraté
Formule: Na₂WO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 329.85 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149190
Numéro CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Indice Merck: 12,08847
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 730 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 329.86 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Density 3.23 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)