Imprimer
Tungstate de disodium dihydraté 99.0-101.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium wolframate à 2 molécules d'eau
36489.22 36489.36
36489.22EA 90.2 EUR
36489.22 36489.36
Tungstate de disodium dihydraté 99.0-101.0% ACS
Tungstate de disodium dihydraté
Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 10213-10-2 Molecular Formula: Na2WO4.2H2O Formula Weight: 329.86 (293.83anhy) Physical Form: Powder Density: 3.250 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Merck Reference: 14,8698 MDL No.: MFCD00149190
Formule: Na₂WO₄·2H₂O
Point de fusion: 100 °C (-2H₂O)
Densité: 3,250
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149190
Numéro CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Indice Merck: 14,8698