Tungstate de disodium dihydraté 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Na₂WO₄·2H₂O Point de fusion: 100 °C Densité: 3,23 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149190 Numéro CAS: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Indice Merck: 12,08847 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or flakes |
Gravimetry | 99.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Molybdenum (Mo) | ≤10 ppm |
Heavy metals & Fe (as Pb) | ≤0.001 % |
Titrable free base | ≤0.02 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.01 % |