Imprimer
Sélénite de sodium pentahydraté ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium sélénite pentahydraté, Sélénite de sodium à 5 molécules d'eau, Sodium sélénite à 5 molécules d'eau
00163-100G 00163-25G
00163-100GEA 158 EUR
00163-100G 00163-25G
Sélénite de sodium pentahydraté ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Sélénite de sodium pentahydraté
Formule: Na₂O₃Se·5H₂O
Poids moléculaire: 263.01 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149173
Numéro CAS: 26970-82-1
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 20 ppm
Cadmium (Cd) max. 5 ppm
Cobalt (Co) max. 5 ppm
Chromium (Cr) max. 5 ppm
Copper (Cu) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 10 ppm
Potassium (K) max. 50 ppm
Magnesium (Mg) max. 5 ppm
Manganese (Mn) max. 5 ppm
Nickel (Ni) max. 5 ppm
Lead (Pb) max. 5 ppm
Zinc (Zn) max. 5 ppm
Chloride (Cl) max. 50 ppm
Total N max. 50 ppm
Selenate and sulfate (as SO₄) max. 50 ppm