Imprimer
Sodium hydrogénosulfate monohydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium hydrogénosulfate à 1 molécule d'eau
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06352.0500 1.06352.9050
1.06352.0500EA 84.8 EUR
1.06352.0500 1.06352.9050
Sodium hydrogénosulfate monohydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Hydrogénosulfate de sodium monohydraté
Formule: NaHSO₄·H₂O
Poids moléculaire: 138.08 g/mol
Point de fusion: 183
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149210
Numéro CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
Indice Merck: 13,08658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1080 g/l (20 °C)
Melting Point 183 °C (decomposition)
Molar Mass 138.07 g/mol
Bulk Density 900 - 970 kg/m3
Density 2.12 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material