Imprimer
Sodium hydrogénosulfate monohydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium hydrogénosulfate à 1 molécule d'eau
13799.36 13799.A1 13799.A7
13799.36EA 83.9 EUR
13799.36 13799.A1 13799.A7
Sodium hydrogénosulfate monohydraté, qualité Réactif
Hydrogénosulfate de sodium monohydraté
CAS No.: 10034-88-5 Molecular Formula: NaHSO4.H2O Formula Weight: 138.07 (120.06anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Melting Point: ca 183° dec. Merck Reference: 14,8586 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149210
Formule: NaHSO₄·H₂O
Poids moléculaire: 138.08 g/mol
Point de fusion: ∼183 °C (déc.)
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149210
Numéro CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,8586