Sodium hydrogénosulfate monohydraté 97%, soluble, très pur réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium hydrogénosulfate à 1 molécule d'eau
Formule:
NaHSO₄·H₂O Point de fusion: 58 °C Densité: 2,1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149210 Numéro CAS: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 ADR: 8,III Indice Merck: 13,08658 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Adhering crystals |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |