Imprimer
Sodium sulfate décahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, très pur suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.06642.2500 1.06642.9025
1.06642.2500EA 674 EUR
1.06642.2500 1.06642.9025
Sodium sulfate décahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, très pur suitable for use as excipient, SAFC®
Sodium sulfate décahydraté
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32,4 °C
Densité: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Indice Merck: 13,08755