Imprimer
Sodium sulfate décahydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
A15702.0BEA 66.7 EUR
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
Sodium sulfate décahydraté ≥99%
Sodium sulfate décahydraté
Purity: 99% CAS No.: 7727-73-3 Molecular Formula: Na2SO4.10H2O Formula Weight: 322.19 (142.04anhy) Odour: Odourless pH: 5.2-8.0 Melting Point: ca 32° Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00149189
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼32 °C
Densité: 1,460
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Indice Merck: 14,8680