Imprimer
Lithium sulfate monohydraté, desséché ≥99.0% (base substance sèche, T), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulfate de lithium à 1 molécule d'eau, Lithium sulfate monohydraté
62609-100G 62609-500G
62609-100GEA 78.2 EUR
62609-100G 62609-500G
Lithium sulfate monohydraté, desséché ≥99.0% (base substance sèche, T), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Lithium sulfate monohydraté
Formule: Li₂SO₄·H₂O
Poids moléculaire: 127.96 g/mol
Point de fusion: 120
Densité: 2.060 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149766
Numéro CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (excluding dried substance) 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (150°C) 13.0 - 15.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 10 ppm