Imprimer
Lithium sulfate monohydraté 99+%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulfate de lithium à 1 molécule d'eau, Lithium sulfate monohydraté
218331000 218330010
ACRO218331000EA 45.6 EUR
ACRO218331000 ACRO218330010
Lithium sulfate monohydraté 99+%, pur
Lithium sulfate monohydraté
Formule: Li₂SO₄·H₂O
Point de fusion: 860 °C
Densité: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149766
Numéro CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)
Loss on ignition 13.5 % to 15.0 % (600°C, 2 h)