Sodium thiosulfate pentahydraté ≥98.5%, pur , pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium hyposulfite pentahydraté
Formule:
Na₂S₂O₃.5H₂O Poids moléculaire: 248.19 g/mol Point de fusion: 48 Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149186 Numéro CAS: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Indice Merck: 12,08844 |
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) | ≥ 98.5 % |
Identity | passes test |
pH-value (10 %; water) | 6.0 - 9.0 |
Sulfate and sulphite (as SO₄) | ≤ 0.6 % |
Ca (Calcium) and Mg (Magnesium) | ≤ 0.2 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.005 % |
Water | 32.0 - 38.0 % |