Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté 99-101%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hyposulfite pentahydraté
13479-5KG 13479-500G 13479-2.5KG 13479-4X2.5KG
13479-5KGEA 192 EUR
13479-5KG 13479-500G 13479-2.5KG HONC13479-4X2.5KG
Sodium thiosulfate pentahydraté 99-101%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Poids moléculaire: 248.19 g/mol
Point d'ébullition: Déc. (en chauffant)
Point de fusion: 48 °C (déc.)
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Indice Merck: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity complying
Assay 99.0 - 101.0 %
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (vacuum, 16 h) 32.0 - 37.0 %
pH (10 %, 20°C) 6.0 - 9.0
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.2 %
Sulfide (S) complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying