Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté, Haute Pureté
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0484-2.5KGEA 302 EUR
0484-2.5KG 0484-500G
Sodium thiosulfate pentahydraté, Haute Pureté
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Indice Merck: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insolubles <0.005%
pH (5%, Water) @25 °C 6.0 – 8.4
Purity >99%
Sulphate & Sulphite <0.1%
Sulphide <0.0001%