Sodium thiophosphate hydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 10489-48-2
Molecular Formula: Na3PO3S.xH2O
Formula Weight: 179.93(anhy)
Physical Form: Crystalline aggregates
Appearance: White to green
Melting Point: 53-58°
MDL No.: MFCD00041513
Formule:
H₂Na₃O₄PS Point de fusion: 53…58 °C Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041513 Numéro CAS: 10489-48-2 EINECS: 231-867-5 Indice Merck: 14,8693 |