Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté 99.5+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hyposulfite pentahydraté
424460010 424460051
ACRO424460010EA 73.4 EUR
ACRO424460010 ACRO424460051
Sodium thiosulfate pentahydraté 99.5+% ACS
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Poids moléculaire: 248.19 g/mol
Point de fusion: 48.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Indice Merck: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Iodimetric 99.5 to 101.0 %
pH 6.0 to 8.4 (5 % solution at 25.0°C)
Sulfide (S) Passes test (limit about 1 ppm)
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %