Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate monobasique dihydraté, Sodium phosphate monopotassique dihydraté
A11316.0E A11316.36 A11316.22
A11316.0EEA 132 EUR
A11316.0E A11316.36 A11316.22
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté ≥99%
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Purity: 99% CAS No.: 13472-35-0 Molecular Formula: H2NaO4P.2H2O Formula Weight: 156.01 (119.98anhy) Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149209
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 156.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60
Densité: 1.910
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Indice Merck: 12,08806