Sodium dihydrogénophosphate monohydraté, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium phosphate monobasique monohydraté, Sodium phosphate monopotassique monohydraté
Formule:
NaH₂PO₄·H₂O Poids moléculaire: 137.99 g/mol Point de fusion: 100 Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149208 Numéro CAS: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Indice Merck: 13,08734 |