Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium phosphate monobasique monohydraté, Sodium phosphate monopotassique monohydraté
10870.14 10870.22
10870.14EA 166 EUR
10870.14 10870.22
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Purity: 99.998% CAS No.: 10049-21-5 Molecular Formula: H2NaO4P.H2O Formula Weight: 137.99 (119.98anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -H2O Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149208
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
Point de fusion: 100 °C (-H₂O)
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Indice Merck: 14,8660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM