Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique dihydraté, Sodium phosphate disodique dihydraté
28029.292EA 85.8 EUR
28029.292 28029.235 28029.260 28029.320 28029.460
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 177.99 g/mol
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Identification Passes test
Solution in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 9.0 - 9.2
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm