Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 99+% pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique dihydraté, Sodium phosphate disodique dihydraté
343810250 343810025 343811000 343815000
ACRO343810250EA 33 EUR
ACRO343810250 ACRO343810025 ACRO343811000 ACRO343815000
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté 99+% pour HPLC
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule: Na₂HPO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 177.99 g/mol
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149182
Numéro CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 7.5 to 9.2 (5 % at 25°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm