di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), cristallisé, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium phosphate disodique dodécahydraté, Sodium phosphate dibasique dodécahydraté
Formule:
Na₂HPO₄·12H₂O Poids moléculaire: 358.14 g/mol Point de fusion: 34 °C Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149181 Numéro CAS: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Indice Merck: 13,08733 |
Résultats des tests de spécification
Assay titr. | 99.0 - 101.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 8.8 - 9.4 |
Arsenic (As) | Max. 0.00005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.001 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Fluoride (F) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Appearance | complying |
Solution 0.5 g at 10 mL (H₂O) | complying |
Appearance of the solution | complying |
Colour of the solution | complying |
Turbidity of solution | Max. 3.5 NTU |