Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté ≥98%, purifié
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
28020.292EA 49.4 EUR
28020.292 28020.361 28020.460
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté ≥98%, purifié
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Indice Merck: 13,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm