Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 98.5-102.5% (par acidimétrie), soluble, EMSURE® USP, BP, Ph. Eur., JP analytical reagent, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate disodique dodécahydraté, Sodium phosphate dibasique dodécahydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06579.0500 1.06579.1000 1.06579.5000 1.06579.9025
1.06579.0500EA 89.9 EUR
1.06579.0500 1.06579.1000 1.06579.5000 1.06579.9025
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 98.5-102.5% (par acidimétrie), soluble, EMSURE® USP, BP, Ph. Eur., JP analytical reagent, Supelco®
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
Poids moléculaire: 358.14 g/mol
Point de fusion: 35
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Indice Merck: 13,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Sodium Dihydrogene phospate ≤ 2.5 %
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.3
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.00005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Reducing substances passes test
Loss on drying (130 °C) 57.0 - 61.0 %
Corresponds to ISO,Reag. Ph Eur passes test
Water (according to Karl Fischer) 57.0 - 61.0 %
Corresponds to Ph Eur, BP, USP, JP