di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium phosphate disodique dodécahydraté, Sodium phosphate dibasique dodécahydraté
Formule:
Na₂HPO₄·12H₂O Poids moléculaire: 358.14 g/mol Point de fusion: 35 Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149181 Numéro CAS: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Indice Merck: 13,08733 |