tri-Sodium phosphate dodécahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
Na₃PO₄·12H₂O Point de fusion: ∼75 °C Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149198 Numéro CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Indice Merck: 13,08736 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 285 g/l (20 °C) |
Melting Point | 75 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 380.18 g/mol |
Bulk Density | 950 kg/m3 |
Density | 1.62 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12 (10 g/l, H2O, 20 °C) |