tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium phosphate trisodique dodécahydraté, Sodium phosphate dodécahydraté
Purity: 97%
CAS No.: 10101-89-0
Molecular Formula: Na3O4P.12H2O
Formula Weight: 380.12 (163.94anhy)
Odour: Odourless
pH: 12
Melting Point: ca 75° dec.
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149198
Formule:
Na₃PO₄·12H₂O Poids moléculaire: 380.12 g/mol Point de fusion: ∼75 °C (déc.) Densité: 1.62 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149198 Numéro CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ADR: 8 III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Indice Merck: 13,08736 |