tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10101-89-0
Molecular Formula: Na3O4P.12H2O
Formula Weight: 380.12 (163.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.62
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 12
Melting Point: ca 75° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149198
Formule:
Na₃PO₄·12H₂O Densité: 1,62 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149198 Numéro CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 UN: 3262 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Indice Merck: 14,8662 |