tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98% pour analyses
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sodium phosphate trisodique dodécahydraté, Sodium phosphate dodécahydraté
Formule:
Na₃PO₄·12H₂O Poids moléculaire: 380.12 g/mol Point de fusion: 75 °C Densité: 1.62 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149198 Numéro CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 REACH: 01-2119489800-32-xxxx Indice Merck: 13,08736 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Powder or crystals or needles |
Titration excess HCl | 97.5 to 102.5 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Free alkali (NaOH) | ≤2.5 % |