Imprimer
tétra-Sodium diphosphate décahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tétra-Sodium pyrophosphate décahydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
1.06591.0500EA 111 EUR
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
tétra-Sodium diphosphate décahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
tétra-Sodium diphosphate décahydraté
Formule: Na₄P₂O₇·10H₂O
Point de fusion: 990 °C
Densité: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149200
Numéro CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 990 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 446.06 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)