Imprimer
tétra-Sodium diphosphate décahydraté ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tétra-Sodium pyrophosphate décahydraté
A16195.0B A16195.0I A16195.30
A16195.0BEA 99 EUR
A16195.0B A16195.0I A16195.30
tétra-Sodium diphosphate décahydraté ≥97%
tétra-Sodium diphosphate décahydraté
Purity: 97+% CAS No.: 13472-36-1 Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O Formula Weight: 446.06 (265.90anhy) Odour: Odourless pH: 9.5-10.5 Melting Point: 79.5° Merck Reference: 14,9240 MDL No.: MFCD00149200
Formule: Na₄P₂O₇·10H₂O
Point de fusion: 79,5 °C
Densité: 1,82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149200
Numéro CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Indice Merck: 14,9240