tétra-Sodium diphosphate décahydraté 99.0-103.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tétra-Sodium pyrophosphate décahydraté
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Formule:
Na₄P₂O₇·10H₂O Point de fusion: 79,5 °C Densité: 1,82 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149200 Numéro CAS: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 Indice Merck: 14,9240 |