Imprimer
tétra-Sodium diphosphate décahydraté 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tétra-Sodium pyrophosphate décahydraté
205970250 205975000 205970025 205970100
ACRO205970250EA 35.1 EUR
ACRO205970250 ACRO205975000 ACRO205970025 ACRO205970100
tétra-Sodium diphosphate décahydraté 99+% pour analyses
tétra-Sodium diphosphate décahydraté
Formule: Na₄P₂O₇·10H₂O
Point d'ébullition: 93,8 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149200
Numéro CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Impurity ≤0.1 % (ortho-phosphate (as PO4))