Imprimer
Lithium hydroxyde monohydraté ≥98.5%, Purum, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13020-1KG 13020-6X1KG
13020-1KGEA 298 EUR
13020-1KG 13020-6X1KG
Lithium hydroxyde monohydraté ≥98.5%, Purum, Fluka™
Lithium hydroxyde monohydraté
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: LiOH·1H₂O
Point d'ébullition: 920 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 423 °C
Densité: 1,830 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149772
Numéro CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,05556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
Assay of Li₂CO₃ Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %