Imprimer
Lithium hydroxyde monohydraté ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44473.14 44473.22 44473.36
44473.14EA 147 EUR
44473.14 44473.22 44473.36
Lithium hydroxyde monohydraté ≥99.995% (base métaux)
Lithium hydroxyde monohydraté
Purity: 99.995% CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Formule: LiOH·1H₂O
Poids moléculaire: 41.96 g/mol
Point d'ébullition: 920
Point de fusion: 462
Densité: 1.51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149772
Numéro CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,5534