Imprimer
Lithium hydroxyde monohydraté ≥98% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43171.22 43171.A3 43171.36
43171.22EA 64.6 EUR
43171.22 43171.A3 43171.36
Lithium hydroxyde monohydraté ≥98% ACS
Lithium hydroxyde monohydraté
Purity: 98% min CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Formule: LiOH·1H₂O
Poids moléculaire: 41.96 g/mol
Point d'ébullition: 920
Point de fusion: 462
Densité: 1.51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149772
Numéro CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,5534