Lithium hydroxyde monohydraté (≥56,5% LiOH)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Formule:
LiOH·1H₂O Point d'ébullition: 920 °C (1013 hPa) Point de fusion: 462 °C Densité: 1,51 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149772 Numéro CAS: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Indice Merck: 14,5534 |