Lithium hydroxyde monohydraté (∼56% LiOH), très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
LiOH·1H₂O Point d'ébullition: 920 °C (760 mmHg) Point de fusion: 462 °C Densité: 1,51 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149772 Numéro CAS: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Indice Merck: 13,05556 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream to yellow Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥54 % (LiOH) |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Aluminium (Al) | ≤300 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Sodium + Potassium (Na+K) | ≤3000 ppm |
Carbon dioxide (CO2) | ≤3500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |