Imprimer
Sodium molybdate dihydraté ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
27937.236EA 324 EUR
27937.236 27937.290
Sodium molybdate dihydraté ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium molybdate dihydraté
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 241.95 g/mol
Point de fusion: 687
Densité: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Indice Merck: 13,08718
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 10
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm