Imprimer
Sodium molybdate dihydraté, EMPLURA®, très pur, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.06524.1000 1.06524.9050
1.06524.1000EA 740 EUR
1.06524.1000 1.06524.9050
Sodium molybdate dihydraté, EMPLURA®, très pur, Supelco®
Sodium molybdate dihydraté
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 241.95 g/mol
Point de fusion: 687
Densité: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Indice Merck: 13,08718
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 840 g/l (20 °C)
Melting Point 687 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 241.95 g/mol
Bulk Density 1000 - 1400 kg/m3
pH 9 - 10 (840 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula Na2MoO4 * 2 H2O
Chemical Formula Na2MoO4 * 2 H2O