Imprimer
Sodium molybdate dihydraté 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
206370050 206371000 206375000 206370025
ACRO206370050EA 43.2 EUR
ACRO206370050 ACRO206371000 ACRO206375000 ACRO206370025
Sodium molybdate dihydraté 99+%
Sodium molybdate dihydraté
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 241.95 g/mol
Point de fusion: 687
Densité: 3.28 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Indice Merck: 13,08718
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %