Imprimer
Sodium iodure dihydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium iodide hydrate
10871.06 10871.14 10871.22
10871.06EA 58.6 EUR
10871.06 10871.14 10871.22
Sodium iodure dihydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Sodium iodure dihydraté
Purity: 99.999% Molecular Formula: NaI.xH2O Formula Weight: 149.89(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Formule: INa·2H₂O
Poids moléculaire: 185.92 g/mol
Point de fusion: 64.3
Densité: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149211
Numéro CAS: 13517-06-1
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III