Sodium dichromate dihydraté ≥99%, Qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles.
CAS No.: 7789-12-0
Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O
Formula Weight: 298.00 (261.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.348
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8609
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149166
Formule:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O Point de fusion: 100 °C (-2H₂O) Densité: 2,348 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149166 Numéro CAS: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 UN: 3087 ADR: 5.1,II Indice Merck: 14,8609 |