Sodium carbonate décahydraté Ph. Eur.
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Soda
Formule:
Na₂CO₃·10H₂O Poids moléculaire: 286.14 g/mol Point de fusion: 33 Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149178 Numéro CAS: 6132-02-1 EINECS: 207-838-8 |
Résultats des tests de spécification
Assay (Na2CO3) | 36.7 - 40.0 % |
Appearance Conforms | (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification (CO3) | Passes test |
Identification (Na) | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Alkali hydroxides and bicarbonates | Passes test |
Cl (Chloride) | ≤ 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | ≤ 100 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 20 ppm |
Residual solvents | Passes test |
As (Arsenic) | ≤ 2 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 3 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 3 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |