Imprimer
Sodium carbonate décahydraté, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
1.06391.1000EA 105 EUR
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
Sodium carbonate décahydraté, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Sodium carbonate décahydraté
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149178
Numéro CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point 33 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 286.14 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 25 °C)