Sodium carbonate décahydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Soda
Purity: 99+%
CAS No.: 6132-02-1
Molecular Formula: CNa2O3.10H2O
Formula Weight: 286.14 (105.99anhy)
Melting Point: 32-34°
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149178
Formule:
Na₂CO₃·10H₂O Point de fusion: 32…34 °C Densité: 1,46 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149178 Numéro CAS: 6132-02-1 EINECS: 207-838-8 Indice Merck: 14,8596 |