Imprimer
Sodium carbonate décahydraté 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Soda
271070025 271070100 271071000
ACRO271070025EA 149 EUR
ACRO271070025 ACRO271070100 ACRO271071000
Sodium carbonate décahydraté 99+%, très pur
Sodium carbonate décahydraté
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Poids moléculaire: 286.14 g/mol
Point de fusion: 34 °C
Densité: 1.46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149178
Numéro CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤4 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤30 ppm