Imprimer
Sodium carbonate décahydraté 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Soda
213500010 213500025
ACRO213500010EA 63.2 EUR
ACRO213500010 ACRO213500025
Sodium carbonate décahydraté 99+% pour analyses
Sodium carbonate décahydraté
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Poids moléculaire: 286.14 g/mol
Point de fusion: 34 °C
Densité: 1.46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149178
Numéro CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
PO4 and SiO2 (as SiO2) ≤0.002 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.0005 %