Imprimer
Sodium carbonate monohydraté 99.6% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
419480010 419480051
ACRO419480010EA 68.4 EUR
ACRO419480010 ACRO419480051
Sodium carbonate monohydraté 99.6% ACS
Sodium carbonate monohydraté
Formule: Na₂CO₃·1H₂O
Point de fusion: 851 °C
Densité: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149177
Numéro CAS: 5968-11-6
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 13.0 % to 15.0 % (150°C)
Titration with HCl ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.004 %
Insoluble matter ≤0.01 %